Beschreibung
Keine organischen Extraktionen erforderlich, und pro Präparat lassen sich bis zu 100μ g DNA isolieren. Das GNOME™ Kit nutzt RNase Mixx, um RNA unmittelbar nach der Lyse zu eliminieren, und Protease Mixx, um zelluläre Proteine schnell abzubauen. Danach folgt ein das proprietäre “Salting-Out”-Verfahren, das die Notwendigkeit von Phenol, Chloroform oder anderen organischen Extraktionen eliminiert. DNA kann entweder gespoolt, mit Pinzetten entfernt oder zentrifugiert und in TE aufgelöst werden. Das GNOME™ DNA-Isolationskit dient zum schnellen und effizienten Isolieren genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht aus Zellen und Geweben jeglicher Art, einschließlich Bakterien, Hefen, Pflanzen und tierischen Zellen. Jede Vorbereitung mit dem GNOME™ Kit ergibt bis zu 100μ g genomischer DNA. Die durch das GNOM™ Verfahren isolierte DNA eignet sich für Restriktionsenzymverdau oder PCR-Amplifikation in nur 1 Stunde nach der Zelllyse.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Kit |
| Probentyp | Blut, Gewebe, Yeast, Bakterien, Pflanze |
| Enthält | Zelllyse-/Denaturierungslösung, RNase-Mixx, Protease-Mixx, Salt Out-Mischung, Zellsuspensionslösung |
| Anzahl Reaktionen | 100 Aufreinigungen |
| pH | Zelllyse/denaturierende Lösung pH-Bereich: 6,2 bis 6,9, Salt Out-Mischung pH-Bereich: 6,0 bis 6,8, pH-Bereich der Zellsuspension: 8,0 bis 8,2 |
| Produkttyp | Gnome™ DNA-Isolierungskit |
| Probenvolumen | 20 bis 50 mg Nassgewicht-Bakterienzellpellet, bis zu 250 mg Pflanzengewebe, 2 bis 5 x 107 kernhaltige weiße Blutzellen, 50 bis 250 mg Säugetiergewebe, ca. 1 bis 5 x 108 Hefezellpellet |
| Ertrag | 100 μg |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium dodecyl sulphate
Nur für Forschungszwecke (RUO). Für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen.