Learn More
MP Biomedicals™ Hormone: Dexamethason
Artikelnummer. 11464932 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1000 mg
500 mg
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464932 100 mg 100 Milligramm
11474932 500 mg -
11484932 1000 mg 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464932 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0219456180
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dient zur Untersuchung von Apoptose, Zellsignalpfaden und Genexpression. MP Biomedicals Hormone: Dexamethason wirkt als entzündungshemmendes Glukokortikoid, das die Produktion des Hemmproteins Phospholipase A2 (Lipocortin) induziert.
  • Hemmt die Induktion von Stickstoffmonoxidsynthase (IC50=5 nM)
  • Bewirkt eine Reduktion der Cyclin A- und Cdk2-Aktivität, Inhibition des G1/S-Übergangs in Osteoblasten und Phosphorylierungsinhibition des Rb-Proteins
  • Wird beobachtet, um Apoptose in menschlichen Thymozyten und Eosinophilen zu induzieren, aber Apoptose in Neutrophilen zu hemmen
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Form Kristallines Pulver
Produkttyp Dexamethason
Menge 100 mg
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische Anwendungen bestimmt.