Learn More
MP Biomedicals™ Hormone: Dexamethason
Artikelnummer. 11484932 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
1000 mg
500 mg
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11484932
Marke: MP Biomedicals™ 0219456191
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dient zur Untersuchung von Apoptose, Zellsignalpfaden und Genexpression. MP Biomedicals Hormone: Dexamethason wirkt als entzündungshemmendes Glukokortikoid, das die Produktion des Hemmproteins Phospholipase A2 (Lipocortin) induziert.
  • Hemmt die Induktion von Stickstoffmonoxidsynthase (IC50=5 nM)
  • Bewirkt eine Reduktion der Cyclin A- und Cdk2-Aktivität, Inhibition des G1/S-Übergangs in Osteoblasten und Phosphorylierungsinhibition des Rb-Proteins
  • Wird beobachtet, um Apoptose in menschlichen Thymozyten und Eosinophilen zu induzieren, aber Apoptose in Neutrophilen zu hemmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Form Kristallines Pulver
Produkttyp Dexamethason
Menge 1000 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dexamethasone, cell culture reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dexamethasone
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische Anwendungen bestimmt.