Learn More
MP Biomedicals™ Prostaglandin E2, γ-bestrahlt, ≥ 99 %
Artikelnummer. 11464952 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464952 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11464952 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0219457601
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Prostaglandin E2 wird in Zellkulturanwendungen zur Untersuchung der Prostaglandin-regulierten Zellsignalweiterleitung und Genregulation verwendet.
Prostaglandin E2 (PGE2) ist ein Arachidonsäure-Derivat und wichtiger Entzündungsmediator bei Immunreaktionen. Es hat sich gezeigt, dass seine Aktivität Entzündungen, Fruchtbarkeit und Geburt, die Integrität der Magenschleimhaut und die Immunmodulation beeinflusst. PGE2 wird in Zellkulturanwendungen zur Untersuchung der Prostaglandin-regulierten Zellsignalweiterleitung und Genregulation verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 363-24-6
Inhalt und Lagerung -20 °C
Form Fest
Sterilität Steril
Sterilization Method Gammabestrahlt
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 99 %
Menge 1 mg
Quelle Synthetisch
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.