Learn More
MP Biomedicals™ Human Albumin
Artikelnummer. 11430412 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11430412
Marke: MP Biomedicals™ 0219134901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
From human plasma
Negative for HBsAg and HIV antibodies as tested. Purity: >97%. Salt-free, lyophilized, homogeneous powder. MW: 65kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Molecular Biology, Western Blot
Molekulargewicht 65
Name Human Albumin
Menge 1 g
Quelle Human
Lagerungsbedingungen 4°C
Form Lyophilized