Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- CAS Number: 70024-90-7
- EC Number: 274-272-6
- MDL Number: MFCD00081418
- Format: solution
- Isoelectric point: 4.7
- Supplied at pH 7, without any preservative
- Sterile with purity >96%
For immunoassays and mammalian cell culture
Tekniske data
Tekniske data
| Konzentration | 30g/dL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoassay, Mammalian Cell Culture |
| Zusammensetzung | Supplied at a pH 7.1 ±0.3 and contains 0.1% Sodium Azide as a preservative |
| Name | Human Albumin (30% Solution) |
| pH-Bereich | 7.1 |
| Menge | 50 mL |
| Quelle | Human |
| Lagerungsbedingungen | 2° to 8°C |
| Form | Solution |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?