missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Hyaluronidase, Rinderhoden

Artikelnummer. 11333929 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11333929 100 mg 100 Milligramm
11353929 1 g 1 Gramm
11343929 500 mg 500 Milligramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11333929

Marke: MP Biomedicals™ 0210074080

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rinder-Tests

Hyaluronidase, [37326-33-3]

  • Hyaluronat-Glycanohydrolase
  • Aktivität: 300USP-Einheiten/mg minimal
  • Gefriergetrocknetes Pulver

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration ≥300 U/mg
Farbe Gelbbraun
pH 4.5 bis 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wirkstoffabgabe und -verabreichung
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle Rindertests
Menge 100 mg
Produkttyp Hyaluronidase
Molekulargewicht ≈55
Hemmstoffe Fe2+ und Fe3+ sind inhibierend, ebenso wie Mn2+ und Cu2+
Form Lyophilisiertes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hyaluronidase
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hyaluronidase
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.