Learn More
MP Biomedicals™ LB-Agar, große Kapseln
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
227 Gramm
454 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
8 große Kapseln/l verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ™FDA-zertifiziert für Molekularbiologie |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Format | Kapseln |
| Güte | Molekularbiologie |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Züchten von Bakterien |
| Menge | 454 g |