Learn More
MP Biomedicals™ LB-Agar, große Kapseln
Artikelnummer. 11393259 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
227 Gramm
454 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11393259 1000 g 1 Kilogramm
11333259 227 g 227 Gramm
11363259 454 g 454 Gramm
11323269 5000 g 5 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 11393259
Marke: MP Biomedicals™ 113002236
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Inhalt/Liter: LB-Medium, 15 g Agar-B
8 große Kapseln/l verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ™FDA-zertifiziert für Molekularbiologie
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Format Kapseln
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchten von Bakterien
Menge 1000 g