missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ LB-Agar, pulverförmig

Artikelnummer. 11363269 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
5000 g
10 x 500 ml
10 × 1.000 ml
Form:
Pulver
Inhalt und Lagerung:
15°bis 30 °C
Raumtemperatur
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Liter
454 Gramm
5 Kilogramm
5 Liter
Artikelnummer. Menge Form Inhalt und Lagerung unitSize
11363269 10 x 500 ml Pulver Raumtemperatur 5 Liter
11383259 1000 g Pulver 15°bis 30 °C 1 Kilogramm
11373269 10 × 1.000 ml Pulver Raumtemperatur 10 Liter
11353259 454 g Pulver 15°bis 30 °C 454 Gramm
12968326 1000 g Pulver 15°bis 30 °C 1 Kilogramm
11303269 5000 g Pulver 15°bis 30 °C 5 Kilogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11363269

Marke: MP Biomedicals™ 113002265

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lieferbar in einer Vielzahl von Formaten für Komfort und Anwenderfreundlichkeit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Form Pulver
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchten von Bakterien
Verpackungsart Pouch
Menge 10 x 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.