Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, dehydriert: Großpackung Pulver
Artikelnummer. 11353229 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11353229
Marke: MP Biomedicals™ 113002032
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; enthält 10 g NaCl pro Liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Dehydriert
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchten von Bakterien
Verpackungsart Großpackung Pulver
Menge 1000 g