Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, dehydriert (Pulver): Beutel
Artikelnummer. 11343239 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
100 x 500 ml
10 × 1.000 ml
100 × 1.000 ml
Packungsgröße:
0.50 Liter
100 Liter
50 Liter
Artikelnummer. 11343239
Marke: MP Biomedicals™ 113002075
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; enthält 10 g NaCl pro Liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Dehydriert
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchten von Bakterien
Verpackungsart Pouch
Menge 10 × 1.000 ml