Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, Lennox, Pulver
Artikelnummer. 11313249 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
454 Gramm
Artikelnummer. 11313249
Marke: MP Biomedicals™ 113002132
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; Lennox LB-Medium enthält auch 5 g NaCl pro Liter
Rezeptur
  • 20 g Pulver pro Liter verwenden
  • Inhalt/l: 10 g Trypton, 5 g Hefeextrakt, 5 g NaCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchten von Bakterien
Menge 1000 g