Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, Lennox, Pulver
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
454 Gramm
Beschreibung
Rezeptur
- 20 g Pulver pro Liter verwenden
- Inhalt/l: 10 g Trypton, 5 g Hefeextrakt, 5 g NaCl
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Züchten von Bakterien |
| Menge | 454 g |