Learn More
MP Biomedicals™ Leinöl
Artikelnummer. 11472831 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
450 g
2,26 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11472831 2,26 kg
11462831 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472831 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0296012205
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rohes Leinsamenöl
Farbloses bis gelbliches Öl aus den Samen der Flachspflanze.
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Format Flüssig
Menge 2,26 kg
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C