Learn More
MP Biomedicals™ Lipase from Porcine Pancreas
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Beschreibung
Lipases are a subclass of esterases. They also produce hydroxyl and carboxylic groups through the hydrolysis of ester linkages in poly(ethylene terephthalate).
- Synonyms: Steapsin, Glycerol ester hydrolase, Tween hydrolase, Tributyrase, PPL, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
- CAS Number: 9001-62-1
- EC Number: 232-619-9
- MDL Number: MFCD00131509
- Format: Tan powder
- Specific Activity: >12,000U/g solid
- Extinction Coefficient: E1%280=13.3
- Isoelectric point (pI): Lipase A=4.9 and Lipase B=5.0
- Partly soluble in water and insoluble in alcohol
Used industrially for resolution of chiral compounds and transesterification production of biodiesel.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chiral Compounds Resolution, Transesterification Production of Biodiesel |
| Name | Lipase |
| Menge | 10 g |
| Quelle | Porcine Pancreas |
| Lagerungsbedingungen | 0°C |
| Form | Powder |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lipase
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lipase