Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A
Artikelnummer. 11442410 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 x 2-ml-Röhrchen
50 x 2-ml-Röhrchen
500 x 2-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11442410
Marke: MP Biomedicals™ 116910500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für alle Probentypen, außer Erdreich, Boden zur anschließenden Isolierung genomischer DNA. MP Biomedicals Lysematrix Ein stoßfestes Röhrchen enthält Granatmatrix und eine 1/4 Zoll-Keramikkugel.
  • Röhrchengröße: 2 ml
  • Probentyp: Tierisches Gewebe, Pflanzen, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen, Insekten, Nematoden
  • Anzureicherndes Molekül: DNA
  • Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ Granatmatrix, 1/4 Zoll Keramikkugel
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Probentyp Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Matrix Lysematrix A
Menge 500 x 2-ml-Röhrchen
RNase RNase-frei
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.