Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix C, 2 ml-Röhrchen
Artikelnummer. 11482410 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 x 2-ml-Röhrchen
50 x 2-ml-Röhrchen
500 x 2-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11482410 50 x 2-ml-Röhrchen 50 Stück
11492410 100 x 2-ml-Röhrchen 100 Stück
11402420 500 x 2-ml-Röhrchen 500 Stück
3 options
Artikelnummer. 11482410
Marke: MP Biomedicals™ 116912050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält 1 mm-Silikasphären. Lysematrix C wird vorwiegend zur Lyse von Hefe und Pilzen verwendet, kann aber auch für Schimmelpilze, Sporen und Fadenalgen genutzt werden.
Lysematrix C enthält 1 mm-Silikasphären und kann mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden.
  • Röhrchengröße: 2 ml
  • Probentyp: Hefe, Pilze, Schimmel, Sporen und filamentöse Algen
  • Bead-Typ: 1 mm-Silikasphären
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ Silikasphären
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Probentyp Hefe, Pilze, Algen
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Matrix Lysematrix C
Menge 50 x 2-ml-Röhrchen
RNase RNase-frei
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.