Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix C, 50 ml-Röhrchen
Artikelnummer. 15762462 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 50-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15762462 2 x 50-ml-Röhrchen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15762462 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116952002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00 €
    30.45 € / 2 Stück
    Sparen 1.55 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält 1 mm-Silikasphären. Lysematrix C wird vorwiegend zur Lyse von Hefe und Pilzen verwendet, kann aber auch für Schimmelpilze, Sporen und Fadenalgen genutzt werden.
  • Röhrchengröße: 50 ml
  • Probentyp:Hefe und Hefesporen, Pilze und Pilzsporen, Algen
  • Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung
Matrix Lysematrix C
Menge 2 x 50-ml-Röhrchen
RNase RNase-frei