Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix D
Artikelnummer. 15232870 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 x 2-ml-Röhrchen
100 x 4,5-ml-Röhrchen
100 x 50 ml
10 x 50 ml
10 x 96-Well-Platten
1 x 96-Well-Platten
25 x 4,5-ml-Röhrchen
25 x 15 ml
2 x 50 ml
50 x 2-ml-Röhrchen
50 x 4,5-ml-Röhrchen
500 x 2-ml-Röhrchen
500 x 50 ml
50 x 15 ml
50 x 50 ml
5 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
2 Stück
25 Stück
5 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15232870 10 x 96-Well-Platten 10 Stück
12731461 50 x 15 ml 50 Stück
15709200 5 x 15 ml 5 Stück
11461555 25 x 15 ml 25 Stück
15792462 2 x 50 ml 2 Stück
11451575 25 x 4,5-ml-Röhrchen 25 Stück
12323873 1 x 96-Well-Platten 1 Stück
11412420 50 x 2-ml-Röhrchen 50 Stück
11400506 10 x 50 ml 10 Stück
11461575 50 x 4,5-ml-Röhrchen 50 Stück
11422420 100 x 2-ml-Röhrchen 100 Stück
12761461 50 x 50 ml -
11471575 100 x 4,5-ml-Röhrchen 100 Stück
11432420 500 x 2-ml-Röhrchen 500 Stück
17466483 100 x 50 ml 100 Stück
17476483 500 x 50 ml 500 Stück
16 options
Artikelnummer. 15232870
Marke: MP Biomedicals™ 116983010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
FastPrep™ Lysematrix D wird hauptsächlich mit FastPrep™ Homogenisatoren oder anderen Bead-Schlägern zur Lyse weicherer Gewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz verwendet.Wird auch zur Lyse von Pflanzengewebe wie Blättern, Wurzeln und Früchten sowie kultivierten Zellen und ganzen Insekten verwendet.
Lysematrix D 96-Röhrchengestell wird mit einem 1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Kappenbaugruppen geliefert. Jedes Röhrchen ist mit 1,4 mm-Zirkoniumsilikatkugeln vorgefüllt und bindet keine Nukleinsäuren. Zur Verwendung mit dem FastPrep-96 Gerät oder ähnlichen Beads.
  • Schlauchgröße: 96-Röhrchengestell
  • Probenarten: Weichgewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz; Pflanzengewebe wie Blätter, Wurzeln und Früchte; kultivierte Zellen; ganze Insekten; Nematoden
  • Matrix-Zusammensetzung: 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
Probentyp Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep-96 oder ähnliche Beads
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Enthält 1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Kappenbaugruppen
Matrix Lysematrix D
Menge 10 x 96-Well-Platten
RNase RNase-frei
Probenvolumen Weniger als 50 mg pro Präparation
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.