Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix D
FastPrep™ Lysematrix D wird hauptsächlich mit FastPrep™ Homogenisatoren oder anderen Bead-Schlägern zur Lyse weicherer Gewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz verwendet.Wird auch zur Lyse von Pflanzengewebe wie Blättern, Wurzeln und Früchten sowie kultivierten Zellen und ganzen Insekten verwendet.
Marke:  MP Biomedicals™ 116953002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15792462
  • 33.23 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BigPrep™ Lysematrix D, 50 ml-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
  • Schlauchgröße: 50 ml
  • Probenarten: Weichgewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz; Pflanzengewebe wie Blätter, Wurzeln und Früchte; kultivierte Zellen; ganze Insekten; Nematoden
  • Matrix-Zusammensetzung: 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
2 x 50 ml
Bis zu 7 g pro Präparation
Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix D
RNase-frei
Sonderangebote
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.