Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix D
Artikelnummer. 17476483 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 x 2-ml-Röhrchen
100 x 4,5-ml-Röhrchen
100 x 50 ml
10 x 50 ml
10 x 96-Well-Platten
1 x 96-Well-Platten
25 x 4,5-ml-Röhrchen
25 x 15 ml
2 x 50 ml
50 x 2-ml-Röhrchen
50 x 4,5-ml-Röhrchen
500 x 2-ml-Röhrchen
500 x 50 ml
50 x 15 ml
50 x 50 ml
5 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
2 Stück
25 Stück
5 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17476483 500 x 50 ml 500 Stück
12731461 50 x 15 ml 50 Stück
15709200 5 x 15 ml 5 Stück
11461555 25 x 15 ml 25 Stück
15792462 2 x 50 ml 2 Stück
11451575 25 x 4,5-ml-Röhrchen 25 Stück
12323873 1 x 96-Well-Platten 1 Stück
11412420 50 x 2-ml-Röhrchen 50 Stück
11400506 10 x 50 ml 10 Stück
11461575 50 x 4,5-ml-Röhrchen 50 Stück
15232870 10 x 96-Well-Platten 10 Stück
11422420 100 x 2-ml-Röhrchen 100 Stück
12761461 50 x 50 ml -
11471575 100 x 4,5-ml-Röhrchen 100 Stück
11432420 500 x 2-ml-Röhrchen 500 Stück
17466483 100 x 50 ml 100 Stück
16 options
Artikelnummer. 17476483
Marke: MP Biomedicals™ 116953500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
FastPrep™ Lysematrix D wird hauptsächlich mit FastPrep™ Homogenisatoren oder anderen Bead-Schlägern zur Lyse weicherer Gewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz verwendet.Wird auch zur Lyse von Pflanzengewebe wie Blättern, Wurzeln und Früchten sowie kultivierten Zellen und ganzen Insekten verwendet.
BigPrep™ Lysematrix D, 50 ml-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
  • Schlauchgröße: 50 ml
  • Probenarten: Weichgewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz; Pflanzengewebe wie Blätter, Wurzeln und Früchte; kultivierte Zellen; ganze Insekten; Nematoden
  • Matrix-Zusammensetzung: 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
Probentyp Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Matrix Lysematrix D
Menge 500 x 50 ml
RNase RNase-frei
Probenvolumen Bis zu 7 g pro Präparation
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.