Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix D, Großpackung
Artikelnummer. 11442420 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11442420
Marke: MP Biomedicals™ 116540434
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lysing Matrix D (Großpackung) enthält 1,4 mm-Keramiksphären und ist im FastDNA™ Green SPIN Kit für die Isolierung genomischer DNA aus Pflanzen- und Tiergewebe und im FastRNA™ Pro Green Kit für die Isolierung von Gesamt-RNA aus Pflanzen- und Tiergewebe vorhanden.
  • Produktübersicht: Lysing Matrix D (Großpackung) enthält 1,4 mm-Keramiksphären und ist im FastDNA™ Green SPIN Kit für die Isolierung genomischer DNA aus Pflanzen- und Tiergewebe und im FastRNA™ Pro Green Kit für die Isolierung von Gesamt-RNA aus Pflanzen- und Tiergewebe vorhanden.
  • Anwendungen: Lysematrix D wird hauptsächlich für Lyse von weicheren Geweben wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz verwendet. Kann auch zur Lyse von Pflanzengewebe wie Blättern, Wurzeln und Früchten sowie kultivierten Zellen und ganzen Insekten verwendet werden. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
  • Probentyp: Tiergewebe, Pflanzen, Kulturzellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Probentyp Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep-24; FastPrep 120; FastPrep-96
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
Matrix Lysematrix D
Menge 500 g
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.