Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix H
Artikelnummer. 11422430 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 x 2-ml-Röhrchen
50 x 2-ml-Röhrchen
500 x 2-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11422430 50 x 2-ml-Röhrchen 50 Stück
11432430 100 x 2-ml-Röhrchen -
15444683 500 x 2-ml-Röhrchen 500 Stück
3 options
Artikelnummer. 11422430
Marke: MP Biomedicals™ 116917050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Isolierung von RNA und Proteinen aus bakteriellen Aggregaten, Biofilmen und ganzen Insekten
  • Stoßfestes 2-ml-Röhrchen, enthält 2-mm-Glasperlen und gelbe 2-mm- Zirkonium(II)oxid-Beads
  • Mit gelben Kappen
  • Spezifisches Gewicht: Glasperlen, 2 mm; gelbe Zirkonium(II)oxid-Beads, 5.5
Anwendungen:
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ Glas; Gelbes Zirkoniumoxid
Fassungsvermögen 2 mL
Probentyp Samen, Tierische Gewebe, Pflanzen, Bodenproben, Bakterien, Alte und getrocknete Proben, Ton, Holz
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung
Matrix Lysematrix H
Menge 50 x 2-ml-Röhrchen
RNase RNase-frei
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.