Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix J
Artikelnummer. 11472430 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 x 2-ml-Röhrchen
50 x 2-ml-Röhrchen
500 x 2-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11472430
Marke: MP Biomedicals™ 116919100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
  • Durchschnittliche Größe: gelbe Zirkonium(II)-oxid-Beads, Vickers 900 bis 1000, Aluminiumoxid, Knoop 2000 und Mohs 9
  • Verwendete Materialien: Matrix J, enthält 2 mm große gelbe Zirkonium-Beads und 1.6-mm-Aluminiumoxid-Granulat
  • Probentyp: Pflanzen, tierisches Gewebe, Bakterien (grampositiv u.-negativ), Schimmel, Pilze, Korallen-Emulsionen und Feststoffproben
  • Gerätekompatibilität: FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96
  • Spezifisches Gewicht: Gelbe Zirkonium(II)-oxid-Beads, 5.5 ; Aluminiumoxid 3.95
  • Röhrchenkompatibilität: 2 ml
  • Matrixtyp: J
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ Gelbes Zirkoniumoxid, Aluminiumoxid
Fassungsvermögen 2 mL
Probentyp Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Pilze, Pflanzen, Fixierte Proben, Korallenemulsionen, Schimmel
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung
Matrix Lysematrix J
Menge 100 x 2-ml-Röhrchen
RNase RNase-frei
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.