Learn More
MP Biomedicals™ Lysozym aus Hühnereiweiß, 20,000 U/mg
Artikelnummer. 11394019 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11394019 5 g 5 Gramm
11304029 10 g 10 Gramm
11314029 25 g -
11324029 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11394019 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0210083105
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hydrolysiert b-1,4 glucosidische Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetylglucosamin, die in der Mucopeptid-Zellwandstruktur bestimmter Mikroorganismen, wie z. B. Micrococcus lysodeikticus, auftreten
  • Synonyme: Muramidase, Mukopeptid-N-Acetylmuramoylhydrolase
  • CAS-Nummer: 9001-63-2
  • EC-Nummer: 232-620-4
  • MDL-Nummer: MFCD00131557
  • Format: 3X kristallisiert, salzfrei, albuminfrei, gefriergetrocknet
  • Spezifische Aktivität: ≤20,000 U/mg fest
  • Extinktionskoeffizient (E1 %): 26.4 (280 nm)
  • Isoelektrischer Punkt (pI): pH 11.0
  • pH: 3.6
Wird zum Lysieren von E. coli und Streptomyceten für Extraktionszwecke, wie z. B. das Extrahieren von gruppenspezifischem Antigen, verwendet. Wirkt auch als Keimmittel für bakterielle Sporen. Beim Menschen kann Lysozym die Anti-Tumor-Funktion von Makrophagen vermitteln. Knorpel-Lysozym spielt bei der Knorpelverkalkung eine Rolle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 3 X
Farbe Weiß
pH 11
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lyse von E. coli und Streptomyceten zu Extraktionszwecken wie z. B. dem Extrahieren gruppenspezifischer Antigene
Inhalt und Lagerung 0 °C
Quelle Hühnereiweiß
Menge 5 g
Produkttyp Lysozym
Molekulargewicht 14388
Hemmstoffe Oberflächenaktive Reagenzien wie Dodecylsulfat, Alkohole und Fettsäuren, Imidazol und Indol-Derivate sind Inhibitoren durch Bildung von Veränderungs-/Transferkomplexen
Form Kristallisiert, gefriergetrocknet
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • lysozyme
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: lysozyme