Learn More
MP Biomedicals™ M9 Minimal Medium-Salze (Maniatis-Rezeptur), Pulver
Artikelnummer. 11377689 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
227 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
227 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377689 227 g 227 Gramm
11397689 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377689 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113037012
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Wird zur Vorbereitung eines definierten synthetischen Mediums für das Wachstum des E. coli-Wirts verwendet
  • Eine häufig verwendete Basis für die Vorbereitung eines definierten synthetischen Mediums für das Wachstum der meisten E. coli-Wirtszellen
  • Das Pulver wird in sterilem gereinigtem Wasser rekonstituiert (oder Wasser mit geschmolzenem aufgereinigtem Agar hinzugefügt)
  • Zusätzliche Nährstoffe wie Glucose oder andere Kohlenstoffquellen, Casaminosäuren, Vitamine oder Antibiotika werden hinzugefügt, wenn die Lösung abkühlt
  • Fügen Sie zusätzliche Nährstoffe hinzu, bevor Platten gegossen oder die Medien mit Bakterien inokuliert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert für die Molekularbiologie
Konzentration 56,4 g/l einer 5x-Lösung
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Beschreibung Eine 56,4 g-Probe mit M9 Minimal Medium Salts wurde in einer wässrigen Lösung auf 1 Liter aufgelöst, der pH-Wert auf 7,4 (falls erforderlich) eingestellt und die Lösung autoklaviert, um ein steriles 5x-Konzentrat zu erzeugen.
Form Pulver
Medientyp M9 Minimal Medium
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Sterilität Steril
Zusammensetzung 33,9 g Na2HPO4; 15 g KH2PO4; 2,5 g NaCl; 5 g NH4Cl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Preparing a Defined Synthetic Medium for The Growth of E. Coli Host
pH 6,8
Menge 227 g
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Löslichkeit Lösliche wässrige Lösung
Probentyp Bakterien
Stammbezeichnungen E. coli
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • M9 Minimal Medium Salts
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.