Learn More
MP Biomedicals™ M9 Minimal Medium-Salze (Maniatis-Rezeptur), Pulver
Artikelnummer. p-4474841 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
227 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
227 Gramm
Artikelnummer. 11377689
Marke: MP Biomedicals™ 113037012
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Werden für das Wachstum von E.coli-Zellen verwendet
  • Eine häufig verwendete Basis für die Vorbereitung eines definierten synthetischen Mediums für das Wachstum der meisten E. coli-Wirtszellen
  • Das Pulver wird in sterilem gereinigtem Wasser rekonstituiert (oder Wasser mit geschmolzenem aufgereinigtem Agar hinzugefügt)
  • Zusätzliche Nährstoffe wie Glucose oder andere Kohlenstoffquellen, Casaminosäuren, Vitamine oder Antibiotika werden hinzugefügt, wenn die Lösung abkühlt
  • Fügen Sie zusätzliche Nährstoffe hinzu, bevor Platten gegossen oder die Medien mit Bakterien inokuliert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert für die Molekularbiologie
Konzentration 56,4 g/l einer 5x-Lösung
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Beschreibung Eine 56,4 g-Probe mit M9 Minimal Medium Salts wurde in einer wässrigen Lösung auf 1 Liter aufgelöst, der pH-Wert auf 7,4 (falls erforderlich) eingestellt und die Lösung autoklaviert, um ein steriles 5x-Konzentrat zu erzeugen.
Form Pulver
Medientyp M9 Minimal Medium
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Sterilität Steril
Zusammensetzung 33,9 g Na2HPO4; 15 g KH2PO4; 2,5 g NaCl; 5 g NH4Cl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Preparing a Defined Synthetic Medium for The Growth of E. Coli Host
pH 6,8
Menge 227 g
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Löslichkeit Lösliche wässrige Lösung
Probentyp Bakterien
Stammbezeichnungen E. coli
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • M9 Minimal Medium Salts
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado