Learn More
MP Biomedicals™ Abdichtband für Mikrotiterplatten
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Rolle
Packungsgröße:
1 Rollen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Acetat |
| Anzahl pro Karton | Je |
| Menge | 1 Rolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die kurz- und langfristige Lagerung aller Mikrotiterplatten geeignet; bietet eine sichere Abdichtung, um Verdampfung und Kondensation zu minimieren |
| Produkttyp | Abdichtband für Mikrotiterplatten |