Learn More
MP Biomedicals™ Maus-Diät, aufgereinigt
Artikelnummer. p-3533190 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
Artikelnummer. 11465732
Marke: MP Biomedicals™ 0290460610
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diät aus natürlichen Zutaten, die das richtige Maß aller bekannten Nährstoffe zur Verfügung stellt, die für das Wachstum, die Pflege und die Reproduktion von Mäusen in Laborversuchen unerlässlich sind.
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe in Anteilen):
  • Vitaminfreies Casein, 30 %
  • Sukrose, 52,8%
  • Alphacel, Bulkware ohne Nährwert, 2 %
  • Maisöl, 10 %
  • Leberöl vom Kabeljau, USP, 0,2 %
  • Salzmischung Sure Nr., 5 %
  • Kaliumaluminiumsulfat, 0,021 % (des Salzgemischs)
  • Calciumcarbonat, 30,985 % (des Salzgemischs)
  • Calciumphosphat Doppelbasisch, 9.812 % (des Salzgemischs)
  • Kobaltchlorid 6H2O, 0,026 % (des Salzgemischs)
  • Kupfersulfat 5H2O, 0,021 % (des Salzgemischs)
  • Eisencitrat (16 bis 17 % Fe), 2,84 % (der gesamten Salzmischung)
  • Magnesiumsulfat, 5,113 % (des Salzgemischs)
  • Mangansulfat H2O, 0,413 % (des Salzgemischs)
  • Kaliumiodid, 0,083 % (des Salzgemischs)
  • Kaliumphosphat Doppelbasisch, 33,309 % (des Salzgemischs)
  • Natriumchlorid, 17,3 % (des Salzgemischs)
  • Natriumfluorid, 0,026 % (des Salzgemischs)
  • Natriumtetraborat, 0,026 % (des Salzgemischs)
  • Zinkchlorid, 0,026 % (des Salzgemischs)
  • Thiaminhydrochlorid, 5 mg/kg Diät
  • Riboflavin, 10 mg/kg Diät
  • Nicotinsäure, 10 mg/kg Diät
  • Pyridoxin-Hydrochlorid, 5 mg/kg Diät
  • Biotin, 0,2 mg/kg Diät
  • Pantothensäure, 60 mg/kg Diät
  • Folsäure, 0,5 mg/kg Diät
  • Cholinchlorid, 1,5 mg/kg Diät
  • A-Tocopherol, 60 mg/kg Diät
  • Menadion, 10 mg/kg Diät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Komponenten Vitaminfreies Kasein 30 %, Sukrose 52.8 %, Alphacel, nicht-nutritive Masse 2 %, Maisöl 10 %, Lebertran, USP 0.2 %, Salzmischung Sure Nr. 2 5 %
Format Pellet, pelletieren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mausdiät ist eine natürliche Zutatendiät, die spezifisch formuliert wird, um die korrekte Balance aller bekannten Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, die für das Wachstum, das Überleben und die Reproduktion von Mäusen für Laborexperimente als wesentlich angesehen werden
Menge 10 kg
Spezies Maus
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C