Learn More
Penicillin G-Kaliumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17690927 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mU
100 μm
25 mU
Packungsgröße:
1 Mikroeinheit
100 Mikroeinheiten
25 Mikroeinheiten
Artikelnummer. 17690927
Marke: MP Biomedicals 0219453680
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Penicillin G Potassium Salt Cell culture reagent, White Powder
  • Es wird als Zellkulturzusatzstoff als Antibiotika verwendet.
  • Penicillin G-Kaliumsalz ist ein Salz von Penicillin G.
  • Penicillin G ist ein hydrophobes, β-Lactam-Antibiotikum, das von Penicillium spp. hergestellt wird
  • Penicillin G wird auch als Benzylpenicillin bezeichnet und enthält eine 6'-Phenylacetyl-Seitenkette.
  • Für saure wässrige Lösungen wird berichtet, dass Penicillin sich in Penillinsäure und Penilloinsäure zersetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00036193
Synonym Benzylpenicillin Potassium Salt
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
pH 5 to 7.5 (3% aq. soln.)
Schmelzpunkt 214°C to 217°C (Literature)
CAS 113-98-4
Wirksamkeit 1500 to 1700 μ/mg
Sterilität Unsteril
Farbe Weiß
Menge 100 μm
Hinweise zum Prozentgehalt 0,998
Summenformel C16H17N2O4SK
Validierte Anwendung Cell Culture
Beilstein 3832841EC
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(100mg/mL).
Molekulargewicht (g/mol) 372.48
Güte Zellkultur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G Potassium Salt, Cell Culture Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Penicillin G potassium salt