Learn More
Penicillin G-Natriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17630937 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mU
100 mU
25 mU
Packungsgröße:
1 Mikroeinheit
100 Mikroeinheiten
25 Mikroeinheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17630937 100 mU 100 Mikroeinheiten
17600937 1 mU 1 Mikroeinheit
17620937 25 mU 25 Mikroeinheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17630937 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219453780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 €
    207.90 € / 100 Mikroeinheiten
    Sparen 11.10 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Penicillin G, Natriumsalz, Zellkulturqualität, Pulver
  • Penicillin G ist ein Schmalspektrum-Antibiotikum, das von Streptococcus pneumoniae abgeleitet wird.
  • Es wurde verwendet, um die diagnostischen und therapeutischen Implikationen des Gentamicin-resistenten Enterococcus fecalis Sequenztyps 6 mit reduzierter Penicillin-Empfindlichkeit und in der Zellkultur allein und kombiniert mit Streptomycin und anderen Antibiotika zu untersuchen.
  • Penicillin G, auch bekannt als Benzylpenicillin.
  • Es wirkt sowohl bakteriozid als auch bakteriostatisch auf anfällige Bakterien, indem es die Endstufen der Synthese von Peptidoglycan, einer Substanz in der Bakterienzellwand, stört.
Chemische Identifikatoren
CAS 69-57-8
MDL-Nummer MFCD00069666
Synonym Benzylpenicillin sodium salt
Spezifikation
Typ Penicillin G Sodium Salt
Physikalische Form Pulver
Verlust bei Trocknung 0.001
Wirksamkeit >1500 μ/mg
Sterilität Nicht steril
Farbe Weiß
Menge 100 mU
Summenformel C16H17N2NaSO4
Validierte Anwendung Zellkultur
Beilstein 3834217
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (H2O): 100 mg/ml.
Molekulargewicht (g/mol) 356.38
Güte Zellkultur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G SodiumSalt