Learn More
MP Biomedicals™ Phosphatgepufferte Salzlösung
Artikelnummer. 11444825 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
Packungsgröße:
10 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444825 10 x 1 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11444825 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091760420
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dulbeccos Formel ohne Calcium und Magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
pH 7,4
Menge 10 x 1 l
Sterilität Steril
Enthält Ohne Kalzium, ohne Magnesium