Learn More
MP Biomedicals™ Phosphodiesterase I aus Crotalus adamanteus
Artikelnummer. 11318559 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 U
Packungsgröße:
100 Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318559 100 U 100 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11318559 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0210097880
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dient zum Aufbrechen von Phosphodiester-Bindungen. Es handelt sich um ein membrangebundenes Glykoprotein, das zum Katalysieren der Hydrolyse verschiedener Nukleotid-Polyphosphate verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration ≥ 20 μ/mg
pH 9.8 bis 10.4.5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dient zum Aufbrechen von Phosphodiesterbindungen und zur Katalyse der Hydrolyse verschiedener Nukleotid-Polyphosphate
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle Crotalus adamanteus venom
Menge 100 U
Produkttyp Phosphodiesterase I
Molekulargewicht 115000
Hemmstoffe Gluctathion, Cystein und Ascorbinsäure
Form Lyophilisiertes Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphodiesterase I
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.