Learn More
MP Biomedicals™ Poly-D-Lysin-Hydrobromid-Anlagerungsfaktoren
Artikelnummer. 11446632 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 11446632
Marke: MP Biomedicals™ 0215017525
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erleichtert Adhäsion, Anhaftung und Ausbreitung in der Kultur adhärenter Zellen
Nicht steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Poly-D-Lysin
Sterilität Unsteril
Menge 25 mg
Quelle Synthetisch