Learn More
MP Biomedicals™ Poly-D-Lysin-Hydrobromid-Anlagerungsfaktoren
Artikelnummer. 11456632 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456632 50 mg 50 Milligramm
11446632 25 mg 25 Milligramm
11436632 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456632 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0215017550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 €
    211.05 € / 50 Milligramm
    Sparen 10.95 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erleichtert Adhäsion, Anhaftung und Ausbreitung in der Kultur adhärenter Zellen
Nicht steril.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Poly-D-Lysin
Sterilität Unsteril
Menge 50 mg
Quelle Synthetisch