Learn More
MP Biomedicals™ Proteinase K
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11444822 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11444822
Marke: MP Biomedicals™ 0219350425
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Suitable for both protein and nucleic acid isolation
Proteinase K, [39450-01-6]
Proteolytic Activity: >30mAnson Units/mg
Unit Definition: One Anson unit is the amount of enzyme which liberates 1 μmol of Folin-positive amino acids per minute at pH 7.5 and 35°C, using hemoglobin as substrate
  • From Tritirachium album
  • Chromatographically purified
  • Exhibits proteolytic activity on proteins, peptides, glycoproteins, amides and esters.
  • Active with nitroanilides of amino acids with protected amino groups, excluding arginine.
  • Useful in the isolation of DNA and RNA, in the analysis of membrane structures and protein structure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Structure Analysis
Molekulargewicht ∽30
Name Proteinase K
pH-Bereich 7.5 to 12
Reinigungsverfahren Chromatography
Menge 25 mg
Quelle Tritirachium album Limber
Lagerungsbedingungen 4°C
Form Lyophilized
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.