Learn More
MP Biomedicals™ Raffinose-Pulver
Artikelnummer. 11337769 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
227 g
Packungsgröße:
227 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337769 227 g 227 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11337769 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 114010012
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pentahydrat-Pulver ist zu 98 % rein
  • Weißes Pulver
Hefezellkultur, Genexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 °C bis 30 °C
Zusatzstoff D-(+)-Raffinosepentahydrat
Form Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hefezellkultur, Genexpression
Menge 227 g