Learn More
MP Biomedicals™ RapidPURE™ Plasmid-Mini-Kit
Artikelnummer. 15797879 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
300 Aufreinigungen
Packungsgröße:
300 Reaktionen
Artikelnummer. 15797879
Marke: MP Biomedicals™ 112066600
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für routinemäßige molekularbiologische Anwendungen wie Fluoreszenz- und radioaktive Sequenzierung und Klonierung
  • Das Kit wurde entwickelt, um über Nacht bis zu 20 μg Plasmid-DNA aus 1.5 ml einer Bakterienkultur zu isolieren.
  • Alle Schritte können entweder in einer Mikrozentrifuge oder in einem Vakuumverteiler durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern (15 °C bis 30 °C)
Format Kit
Probentyp Plasmid-Vorbereitung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolieren Sie über Nacht bis 20 ug Plasmid-DNA aus 1,5 ml einer Bakterienkultur
Anzahl Reaktionen 300 Aufreinigungen
Produkttyp Plasmid-Isolier-Kit
Probenvolumen 1.5 mL of Overnight Culture
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.