Learn More
MP Biomedicals™ RNaid™-Kit
Artikelnummer. 11383109 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Schlamm
Schlamm plus SPIN-Filter
Packungsgröße:
200 Ansätze
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
11383109 Schlamm 200 Ansätze
11393129 Schlamm plus SPIN-Filter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383109 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 111007200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 €
    326.55 € / 200 Stück
    Sparen 16.45 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
RNaid™ Das Kit bietet eine einfache und bequeme Möglichkeit, Gesamt-RNA aus Agarose- und Polyacrylamidgelen sowie aus Lösungen zu isolieren.
  • Das Kit soll RNA (75 Basen bis 10 kb) aus nativen und denaturierenden Agarose- und Polyacrylamidgelen isolieren und aufreinigen.
  • Beseitigung nicht inkorporierter Nukleotide, Puffersalze und anderer Reagenzien aus Enzymreaktionen.
  • Aufgereinigte RNA ist für reverse Transkription und PCR, Markierung und Mikroarray-Analyse sowie andere gängige Anwendungen verwendbar.
Spezifikation
Probentyp Enzymatische Reaktionen, Lösungen, Agarosegele, Polyacrylamidgele
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Isolierung reinigen Sie RNA (75 Basen zu 10 kb) aus nativen, denaturierenden Agarose/Polyacrylamid-Gelen
Produkttyp Schlamm
Menge 200 Aufreinigungen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RNaid Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl Pyrocarbonate
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.