Learn More
MP Biomedicals™ RNaid™-Kit
Artikelnummer. p-4696796 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Schlamm
Schlamm plus SPIN-Filter
Packungsgröße:
200 Ansätze
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
11383109 Schlamm 200 Ansätze
11393129 Schlamm plus SPIN-Filter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383109 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 111007200
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
RNaid™ Das Kit bietet eine einfache und bequeme Möglichkeit, Gesamt-RNA aus Agarose- und Polyacrylamidgelen sowie aus Lösungen zu isolieren.
  • Das Kit soll RNA (75 Basen bis 10 kb) aus nativen und denaturierenden Agarose- und Polyacrylamidgelen isolieren und aufreinigen.
  • Beseitigung nicht inkorporierter Nukleotide, Puffersalze und anderer Reagenzien aus Enzymreaktionen.
  • Aufgereinigte RNA ist für reverse Transkription und PCR, Markierung und Mikroarray-Analyse sowie andere gängige Anwendungen verwendbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Probentyp Enzymatische Reaktionen, Lösungen, Agarosegele, Polyacrylamidgele
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Isolierung reinigen Sie RNA (75 Basen zu 10 kb) aus nativen, denaturierenden Agarose/Polyacrylamid-Gelen
Produkttyp Schlamm
Menge 200 Aufreinigungen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RNaid Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl Pyrocarbonate
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.