Learn More
MP Biomedicals™ SC Aminosäure-Gemisch, Pulver
Artikelnummer. 11317869 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
30 g
Artikelnummer.
11317869 30 g
1 options
Artikelnummer. 11317869
Marke: MP Biomedicals™ 114400022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Synthetische Komplettergänzungsmischung (SC) von Aminosäuren für S. cerevisiae-Wachstumsmedien
  • Bekannt als Hopkins-Mixtur
  • Als komplette Formulierung erhältlich
  • Als Dropout-Formulierung erhältlich
Rezeptur
  • Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 2 g SC hinzu, und autoklavieren Sie 15 Minuten lang bei 121 °C für komplettes synthetisch definiertes Medium für S.cerevisiae
Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 2 g SC hinzu, und autoklavieren Sie 15 Minuten lang bei 121 °C für komplettes synthetisch definiertes Medium für S.cerevisiae
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Pulver
Produkttyp Hefemedien
Zusammensetzung Adenin 21 mg/l, L-Alanin 86,5 mg/l, L-Arginin HCl 85,6 mg/l, L-Asparagin 85,6 mg/l, L-Aspartiksäure 85,6 mg/l, L-Cystein HCl 85,6 mg/l, Glutamin 85,6 mg/l, L-Glutaminsäure 85,6 mg/l, Glycin 85,6 mg/l, L-Histidin HCl 85,6 mg/l, Myo-Inositol 85,6 mg/l, L-Isoleucin 85,6 mg/l, L-Leucin 173,4 mg/l, L-Lysin HCl 85,6 mg/l, L-Methionin 85,6 mg/l, Para-Aminobenzoesäure 8,6 mg/l, L-Phenylalanin 85,6 mg/l, L-Proline 85,6 mg/l, L-Serin 85,6 mg/l, L-Threonin 85,6 mg/l, L-Tryptophan 85,6 mg/l, L-Tyrosin 85,6 mg/l, Uracil 85,6 mg/l, L-Valin 85,6 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae
Menge 30 g