Learn More
MP Biomedicals™ SD Medium-LEU, Pulver
Artikelnummer. 11337949 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
10 × 1.000 ml
Packungsgröße:
10 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11337949 10 x 500 ml -
11347949 10 × 1.000 ml 10 Liter
2 options
Artikelnummer. 11337949
Marke: MP Biomedicals™ 114811065
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einzel-Dropout-Formulierung von synthetischen, definierten (SD) Hefemedien, die alle notwendigen Komponenten für das selektive Wachstum von S. cereviseae enthält
  • Each SD formulation contains the appropriate CSM-based amino acid mixture and 1.7g/liter YNB, 5g/liter Ammonium Sulfate, and 20g/liter Dextrose
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Hefemedien
Zusammensetzung YNB 1,7 g/l, Ammoniumsulfat 5 g/l, Dextrose 20 g/l, CSM-Leu 0,69 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bestätigung von auxotrophen Phänotypen und zur Selektion von Hefetransformanten
Enthält Alle notwendigen Komponenten für das selektive Wachstum von S. cereviseae
Verpackungsart Pouch
Menge 10 x 500 ml