missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ SD Medium-LEU, Pulver

Artikelnummer. p-4474905 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
10 × 1.000 ml
Packungsgröße:
10 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11337949 10 x 500 ml -
11347949 10 × 1.000 ml 10 Liter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11337949

Marke: MP Biomedicals™ 114811065

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einzel-Dropout-Formulierung von synthetischen, definierten (SD) Hefemedien, die alle notwendigen Komponenten für das selektive Wachstum von S. cereviseae enthält

  • Each SD formulation contains the appropriate CSM-based amino acid mixture and 1.7g/liter YNB, 5g/liter Ammonium Sulfate, and 20g/liter Dextrose

Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Hefemedien
Zusammensetzung YNB 1,7 g/l, Ammoniumsulfat 5 g/l, Dextrose 20 g/l, CSM-Leu 0,69 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bestätigung von auxotrophen Phänotypen und zur Selektion von Hefetransformanten
Enthält Alle notwendigen Komponenten für das selektive Wachstum von S. cereviseae
Verpackungsart Pouch
Menge 10 x 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.