missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ SD MEDIUM-LEU-TRP, Pulver

Artikelnummer. 11402310 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
Beutel; 10x0.5 l
Artikelnummer.
11402310 Beutel; 10x0.5 l
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11402310

Marke: MP Biomedicals™ 114823065

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Synthetische definierte Hefemedien mit allen notwendigen Komponenten für das selektive Wachstum von Saccharomyces cerevisiae

  • Jede SD-Formulierung enthält die entsprechende CSM-basierte Aminosäuremischung und 1.7 g/l YNB, 5 g/l Ammoniumsulfat und 20 g/l Dextrose. SDA-Formulierungen enthalten auch 17 g/l Agar Y
  • Doppel-Dropout-Formulierung
  • Beutel

Rezeptur

  • Geben Sie den Inhalt des Beutels (13.7 g) in 500 ml destilliertes, deionisiertes Wasser
  • Fügen Sie Agar 17 g/l hinzu, wenn Sie Platten ausgießen
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten

Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Hefemedien
Zusammensetzung YNB 1,7 g/l, Ammoniumsulfat 5 g/l, Dextrose 20 g/l, CSM-Leucin-Tryptophan 0,64 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Hefezellkulturen, Genexpression, Transkriptionsregulation
Verpackungsart Pouch
Menge 10 x 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SD MEDIUM-LEU-TRP (PACK) (POUCHES)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonium sulphate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.