Learn More
MP Biomedicals™ Natriumphosphatpuffer
Artikelnummer. 12869211 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
60 mL
Packungsgröße:
60 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12869211 60 mL 60 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12869211 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116560205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.89 €
    49.35 € / 60 Milliliter
    Sparen 4.54 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natriumphosphatpuffer ist ein Reagenz mit sehr hoher Pufferkapazität, das in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie weit verbreitet ist. Es tritt in verschiedenen Formen auf: monobasisch (NaH2PO4), dibasisch (Na2HPO4) und tribasisch (Na3PO4).
  • Bestandteil des FastDNA SPIN-Set für Erde und FastDNA SPIN-Kit für Fäkalien.
  • Natriumphosphat ist ein Reagenz mit sehr hoher Pufferkapazität, das in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie weit verbreitet ist.
  • Es tritt in verschiedenen Formen auf: monobasisch (NaH2PO4), dibasisch (Na2HPO4) und tribasisch (Na3PO4).
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern (15 °C bis 30 °C)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenvorbereitung; Probenlyse; Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren; Molekularbiologie; Genexpression; mikrobiologische Analyse; Genfunktion; Genregulation
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96, SuperFastPrep-1
pH 7,8 bis 8,2
Produkttyp Natriumphosphatpuffer
Menge 60 mL
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.