Learn More
MP Biomedicals™ Sojaschrot, entfettet
Artikelnummer. 11492781 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Packungsgröße:
25 Pfund
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492781 2,26 kg -
11402791 11,33 kg 25 Pfund
11412791 45,35 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492781 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0296002405
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entfettet, Rohprotein > 48%
Entfettete Sojabohnen, grob gemahlen, für die Ernährung in der Tierforschung verwendet.
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Komponenten Rohprotein >48 %, Rohfett >0,5 %, Rohfasern <3,5 %
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird in der Ernährung von Versuchstieren verwendet
Menge 2,26 kg
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C