Learn More
MP Biomedicals™ Sojaprotein, isoliert
Artikelnummer. 11482771 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Packungsgröße:
25 Pfund
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482771 2,26 kg -
11492771 11,33 kg 25 Pfund
11402781 45,35 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482771 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0290545605
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Protein, 92 %
Eine Proteinquelle, die bei der Zubereitung von Nährmitteln für Versuchstiere verwendet wird.
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Komponenten Protein (N x 6,25) 92 %, Feuchtigkeit 6 %, Asche 4,1 %, Fett (PE-Extrakt) 0,8 %, Ballaststoffe (roh) 0,25 %, Calcium 0,15 %, Phosphor 0,8 %, Natrium 1,3 %, Kalium 0,05 %, Partikelgröße 90 % bis 100 Maschenpartikelgröße, pH-Wert (Wasseraufschlämmung) 7,1, Standardplattenanzahl <10000/g, Salmonellen Negativ, Pilze-Schimmel <100/g, Trypsin-Inhibitor 4,9 bis 7,3 mg/g Protein
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isoliertes Sojabohnenprotein zur Vorbereitung von Tierdiäten in der Forschung
Menge 2,26 kg
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C