Learn More
MP Biomedicals™ Transportfaktoren
Artikelnummer. 11424286 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
pH:
6,8
7,24
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH Packungsgröße
11424286 6,8 1 Gramm
11414286 7,24 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424286 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 08823431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 €
    804.30 € / 1 Gramm
    Sparen 40.70 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Transportfaktoren sind Proteine, die es ermöglichen, kleine Metaboliten in nutzbarer Form zu Zellen zu transportieren. Transferrin bindet Eisen und stellt es Zellen in erkennbarer Form zur Verfügung.
†Enthält <1.0 % Eisen.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Transferrin
pH 6,8
Menge 1 g
Quelle Gepooltes Humanplasma