Learn More
MP Biomedicals™ Transportfaktoren
Artikelnummer. p-2625710 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
pH:
6,8
7,24
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11424286
Marke: MP Biomedicals™ 08823431
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Transportfaktoren sind Proteine, die es ermöglichen, kleine Metaboliten in nutzbarer Form zu Zellen zu transportieren. Transferrin bindet Eisen und stellt es Zellen in erkennbarer Form zur Verfügung.
†Enthält <1.0 % Eisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Transferrin
pH 6,8
Menge 1 g
Quelle Gepooltes Humanplasma